Print…
Nile red
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
N0659-1G N0659-500MG N0659-5G
TCIAN0659-1GEA 128 EUR
TCIAN0659-1G TCIAN0659-500MG TCIAN0659-5G
Nile red
Nile red
Fórmula: C₂₀H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00011639
Número CAS: 7385-67-3
EINECS: 230-966-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b3a5fca972f39f5674b359d5b66ca443a3a88c4&vid=8b3a5fca972f39f5674b359d5b66ca443a3a88c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Lambda max. 550.0 to 554.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,300 (MeOH, 550.0 to 554.0 nm)