Print…
4-(4-Nitrophenylazo)phenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0653-1G N0653-5G
TCIAN0653-1GEA 182 EUR
TCIAN0653-1G TCIAN0653-5G
4-(4-Nitrophenylazo)phenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Nitrophenylazo)phenol
Fórmula: C₁₂H₉N₃O₃
Número MDL : MFCD00161165
Número CAS: 1435-60-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %