Print…
1,2-Nonanediol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Dihydroxynonane
N0651-5G N0651-1G
TCIAN0651-5GEA 229 EUR
TCIAN0651-5G TCIAN0651-1G
1,2-Nonanediol ≥99.0% (por GC)
1,2-Nonanediol
Fórmula: C₉H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 155°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861291
Número CAS: 42789-13-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency