Print…
8-Nonen-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0650-25G N0650-5G
TCIAN0650-25GEA 585 EUR
TCIAN0650-25G TCIAN0650-5G
8-Nonen-1-ol ≥98.0% (por GC)
8-Nonen-1-ol
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD00798062
Número CAS: 13038-21-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %