Print…
5-Norbornene-2,2-dimethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanol
N0636-1G N0636-5G
TCIAN0636-1GEA 46 EUR
TCIAN0636-1G TCIAN0636-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol ≥98.0% (por GC)
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00167595
Número CAS: 6707-12-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity