Print…
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0590-1G N0590-25G N0590-5G
TCIAN0590-1GEA 48 EUR
TCIAN0590-1G TCIAN0590-25G TCIAN0590-5G
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00012278
Número CAS: 13728-34-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C