Print…
2,3-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0530-25G N0530-250G
TCIAN0530-25GEA 86 EUR
TCIAN0530-25G TCIAN0530-250G
2,3-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Fórmula: C₁₂H₆O₃
Número MDL : MFCD00059091
Número CAS: 716-39-2
EINECS: 211-936-6
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %