Print…
Nicotinic acid N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Oxiniacic Acid, 3-Carboxypyridine 1-oxide
N0497-25G N0497-500G
TCIAN0497-25GEA 24 EUR
TCIAN0497-25G TCIAN0497-500G
Nicotinic acid N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Nicotinic acid N-oxide
Fórmula: C₆H₅NO₃
Número MDL : MFCD00006201
Número CAS: 2398-81-4
EINECS: 219-265-0
Merck Index: 14,06941
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %