2-Nonene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
N0476-5ML
N0476-1ML
TCIAN0476-5MLEA
697
EUR
TCIAN0476-5ML
TCIAN0476-1ML
2-Nonene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥94.0% (por GC)
2-Nonene (cis- and trans- mixture)
Fórmula:
C₉H₁₈ Peso Molecular: 126.24 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009549 Número CAS: 2216-38-8 UN: 3295 ADR: 3 III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0% (total of isomers) |