Print…
Norethisterone acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0450-1G N0450-100MG
TCIAN0450-1GEA 161 EUR
TCIAN0450-1G TCIAN0450-100MG
Norethisterone acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Norethisterone acetate
Fórmula: C₂₂H₂₈O₃
Número MDL : MFCD04039850
Número CAS: 51-98-9
EINECS: 200-132-0
Merck Index: 14,06697
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -36.0 deg (C=1, Dioxane)