Print…
Neopentyl glycol diglycidyl Ether 40,00% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diglycidyloxyneopentane, Neopentyl glycol diglycidyl ether
N0448-25ML N0448-500ML
TCIAN0448-25MLEA 16 EUR
TCIAN0448-25ML TCIAN0448-500ML
Neopentyl glycol diglycidyl Ether 40,00% (por GC)
Neopentyl glycol diglycidyl Ether
Fórmula: C₁₁H₂₀O₄
Peso Molecular: 216.28 g/mol
Ponto de Inflamação: 141°C
Número MDL : MFCD00040687
Número CAS: 17557-23-2
EINECS: 241-536-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 40.0 %