Print…

N-Nitrosodipropylamine ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Dipropylnitrosamine

N0444-25G N0444-5G
TCIAN0444-25GEA 211 EUR
TCIAN0444-25G TCIAN0444-5G
N-Nitrosodipropylamine ≥98.0% (por GC)
N-Nitrosodipropylamine
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD00013891
Número CAS: 621-64-7
EINECS: 210-698-0
UN: 3082
ADR: 9 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR