Print…
2-Isobutoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Isobutyl 2-Naphthyl Ether
N0433-25G N0433-500G
TCIAN0433-25GEA 24 EUR
TCIAN0433-25G TCIAN0433-500G
2-Isobutoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
2-Isobutoxynaphthalene
Fórmula: C₁₄H₁₆O
Peso Molecular: 200.28 g/mol
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00046467
Número CAS: 2173-57-1
EINECS: 218-529-2
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %