Neostigmine bromide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
N0358-25G
N0358-5G
TCIAN0358-25GEA
159
EUR
TCIAN0358-25G
TCIAN0358-5G
Neostigmine bromide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Neostigmine bromide
Fórmula:
C₁₂H₁₉BrN₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00011795 Número CAS: 114-80-7 EINECS: 204-054-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06464 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % (after drying) |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 1.0 % |