Print…
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: NSA, Isononenylsuccinic anhydride
N0350-500G N0350-25G
TCIAN0350-500GEA 180 EUR
TCIAN0350-500G TCIAN0350-25G
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (por análise titulométrica)
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)
Fórmula: C₁₃H₂₀O₃
Ponto de Inflamação: 147°C
Número MDL : MFCD00014552
Número CAS: 28928-97-4
EINECS: 249-317-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %