Print…
Naphthenic acid
Fornecedor: TCI
Atenção
N0343-25G N0343-500G
TCIAN0343-25GEA 16 EUR
TCIAN0343-25G TCIAN0343-500G
Naphthenic acid
Naphthenic acid
Ponto de Inflamação: 165°C
Número MDL : MFCD00147696
Número CAS: 1338-24-5
EINECS: 215-662-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Neutralization Value 190.0 to 230.0