Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Naphthenic Acid Manganese Salt
N0340-25G
N0340-500G
TCIAN0340-25GEA
16
EUR
TCIAN0340-25G
TCIAN0340-500G
Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Manganese naphthenate
Fórmula:
₂(C₁₁H₇O₂).Mn Ponto de Inflamação: 55°C |
Número MDL :
MFCD00147533 Número CAS: 1336-93-2 EINECS: 215-650-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Especificações dos Resultados do Teste
Manganese | 5.5 to 6.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...