Print…
4-(4-Nitrophenylazo)orcinol ≥80.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0324-1G N0324-5G
TCIAN0324-1GEA 107 EUR
TCIAN0324-1G TCIAN0324-5G
4-(4-Nitrophenylazo)orcinol ≥80.0% (por HPLC)
4-(4-Nitrophenylazo)orcinol
Fórmula: C₁₃H₁₁N₃O₄
Número MDL : MFCD00014710
Número CAS: 607-96-5
EINECS: 210-150-0
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Solubility in N,N-DMF almost transparency