Print…
Basic blue 12
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nile Blue A chloride, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium chloride
N0317-25G N0317-5G
TCIAN0317-25GEA 110 EUR
TCIAN0317-25G TCIAN0317-5G
Basic blue 12
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fórmula: C₂₀H₂₀ClN₃O
Peso Molecular: 353.85 g/mol
Número MDL : MFCD00011936
Número CAS: 2381-85-3
EINECS: 219-181-4
Encomendar
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 632.0 to 638.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 1500 (EtOH (50%), 632.0 to 638.0 nm)