Print…
Acid green 1 ≥80.0% (por UV/Vis)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Naphthol Green B, Iron, tris(5,6-dihydro-5,6-dioxo-2-naphthalenesulphonic acid 5-oximato)-,trisodium salt
N0306-25G N0306-500G
TCIAN0306-25GEA 34 EUR
TCIAN0306-25G TCIAN0306-500G
Acid green 1 ≥80.0% (por UV/Vis)
Acid green 1
Fórmula: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
Número MDL : MFCD00003886
Número CAS: 19381-50-1
EINECS: 243-010-2
Encomendar
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 80.0 %
Lambda max. 711.0 to 717.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)