Print…
α-Linolenic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl linolenate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl Linolenate, Linolenic acid methyl ester, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl α-linolenate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L2626-100MG L2626-500MG L2626-5G L2626-1G
SIALL2626-100MGEA 77.5 EUR
SIALL2626-100MG SIALL2626-500MG SIALL2626-5G SIALL2626-1G
α-Linolenic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
α-Linolenic acid methyl ester
Fórmula: C₁₉H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 364 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,8982 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00135851
Número CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3