Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
N0258-25G
N0258-5G
TCIAN0258-25GEA
181
EUR
TCIAN0258-25G
TCIAN0258-5G
Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Sodium-3-nitrosalicylate
Fórmula:
C₇H₅NO₅ |
Número MDL :
MFCD00070529 Número CAS: 164915-53-1 |
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |