Print…
Nitrometano 55% ∼8.7 mol/L em metanol
Fornecedor: TCI
Perigo
N0239-25ML N0239-500ML
TCIAN0239-25MLEA 16 EUR
TCIAN0239-25ML TCIAN0239-500ML
Nitrometano 55% ∼8.7 mol/L em metanol
Nitrometano
Fórmula: CH₃NO₂
Número MDL : MFCD00007400
Número CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f828d6be0e34b3a0b357a9a031db4729dbe1fbb&vid=d30720f3f12ece19a1d9f6e3c9244ee49a815c97&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (GC) 55.0 to 60.0 %