Print…
2-Nitrophenol sodium salt ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
N0222-25G N0222-500G
TCIAN0222-25GEA 32 EUR
TCIAN0222-25G TCIAN0222-500G
2-Nitrophenol sodium salt ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Nitrophenol sodium salt
Fórmula: C₆H₅NO₃
Número MDL : MFCD00065178
Número CAS: 824-39-5
EINECS: 212-527-5
Encomendar
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency