Print…
4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0213-25G N0213-5G
TCIAN0213-25GEA 168 EUR
TCIAN0213-25G TCIAN0213-5G
4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-1-naphthylamine
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00004026
Número CAS: 776-34-1
EINECS: 212-277-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 196.0 deg-C