Print…
4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0192-25G N0192-5G
TCIAN0192-25GEA 246 EUR
TCIAN0192-25G TCIAN0192-5G
4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (por análise titulométrica)
4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene
Fórmula: C₁₄H₁₄N₄O₂
Número MDL : MFCD00059834
Número CAS: 2491-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=659107e0f61ba358c2bd542891999bf7928316ee&vid=659107e0f61ba358c2bd542891999bf7928316ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency