Print…

1,5-Diisocyanatonaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Naphthalene 1,5-Diisocyanate

N0168-25G N0168-100G
TCIAN0168-25GEA 91 EUR
TCIAN0168-25G TCIAN0168-100G
1,5-Diisocyanatonaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Diisocyanatonaphthalene
Fórmula: C₁₂H₆N₂O₂
Peso Molecular: 210.19 g/mol
Ponto de ebulição: 183°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 3173-72-6
EINECS: 221-641-4
UN: 2206
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1e4f75af975fecbee89d7fbdd78a0a68890dc7&vid=4d1e4f75af975fecbee89d7fbdd78a0a68890dc7&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR