Print…
Sodium-2-naphthol-6-sulphonate hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium 6-hydroxynaphthalene-2-sulphonate, 6-Hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, 2-Naphthol-6-sulphonic acid Sodium Salt, Sodium 6-Hydroxy-2-naphthalenesulphonate, Schaeffer's acid Sodium Salt
N0035-25G N0035-500G
TCIAN0035-25GEA 21 EUR
TCIAN0035-25G TCIAN0035-500G
Sodium-2-naphthol-6-sulphonate hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-2-naphthol-6-sulphonate hydrate
Fórmula: C₁₀H₈O₄S
Número MDL : MFCD00070488
Número CAS: 135-76-2
EINECS: 205-218-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %