Print…
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate ≥85.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
N0033-25G N0033-500G N0033-100G
TCIAN0033-25GEA 16 EUR
TCIAN0033-25G TCIAN0033-500G TCIAN0033-100G
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate ≥85.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₄S
Número MDL : MFCD00021518
Número CAS: 6099-57-6
EINECS: 228-050-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee864b8af107fbd74fdc73f76d4ec53ebd949dd7&vid=ee864b8af107fbd74fdc73f76d4ec53ebd949dd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 85.0 %
Water max. 10.0 %