Print…
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate ≥85.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
N0029-25G N0029-500G
TCIAN0029-25GEA 27 EUR
TCIAN0029-25G TCIAN0029-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate ≥85.0% (por HPLC)
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Fórmula: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Peso Molecular: 348.25 g/mol
Número MDL : MFCD00065915
Número CAS: 135-51-3
EINECS: 205-196-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4307356222bda8f76b29e61063b0c0a062bb27bc&vid=4307356222bda8f76b29e61063b0c0a062bb27bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%