Print…
3-Methyl-4-nitroquinoline 1-Oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M3311-1G M3311-250MG
TCIAM3311-1GEA 182 EUR
TCIAM3311-1G TCIAM3311-250MG
3-Methyl-4-nitroquinoline 1-Oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Methyl-4-nitroquinoline 1-Oxide
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Número MDL : MFCD01685462
Número CAS: 14073-00-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C