Print…
Morpholine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Morpholinium bromide
M3285-25G M3285-5G
TCIAM3285-25GEA 155 EUR
TCIAM3285-25G TCIAM3285-5G
Morpholine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Morpholine hydrobromide
Fórmula: C₄H₉NO·HBr
Número MDL : MFCD22005717
Número CAS: 6377-82-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C