Print…
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M3277-1G M3277-5G
TCIAM3277-1GEA 127 EUR
TCIAM3277-1G TCIAM3277-5G
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (por GC)
3-Methylnonane-2,4-dione
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 59°C
Número MDL : MFCD08741451
Número CAS: 113486-29-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %