Print…
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol mistura de diasteroisômeros ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-3-sulphanyl-1-pentanol
M3274-1G M3274-5G
TCIAM3274-1GEA 29 EUR
TCIAM3274-1G TCIAM3274-5G
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol mistura de diasteroisômeros ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄OS
Ponto de ebulição: 46°C
Número MDL : MFCD08741458
Número CAS: 227456-27-1
EINECS: 434-900-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %