Print…
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M3272-100G M3272-25G
TCIAM3272-100GEA 153 EUR
TCIAM3272-100G TCIAM3272-25G
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Fórmula: C₇H₁₄OS
Ponto de ebulição: 78°C
Número MDL : MFCD00049253
Número CAS: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %