Print…
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
M3271-25G M3271-5G
TCIAM3271-25GEA 181 EUR
TCIAM3271-25G TCIAM3271-5G
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona
Fórmula: C₆H₁₂OS
Ponto de ebulição: 57°C
Ponto de Inflamação: 54°C
Número MDL : MFCD00085208
Número CAS: 19872-52-7
EINECS: 243-386-8
UN: 3336
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %