Print…
Monomethyl succinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
M3262-100G M3262-25G
TCIAM3262-100GEA 197 EUR
TCIAM3262-100G TCIAM3262-25G
Monomethyl succinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Monomethyl succinate
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 151°C
Número MDL : MFCD00002788
Número CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C