Print…
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M3258-1G M3258-5G
TCIAM3258-1GEA 46 EUR
TCIAM3258-1G TCIAM3258-5G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClNO₂
Ponto de Fusão: 186°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078879
Número CAS: 72784-42-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %