Print…
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M3255-1G M3255-5G
TCIAM3255-1GEA 41 EUR
TCIAM3255-1G TCIAM3255-5G
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
7-Methyl-1-tetralone
Fórmula: C₁₁H₁₂O
Ponto de ebulição: 144°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00087600
Número CAS: 22009-37-6
EINECS: 244-717-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %