Print…
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3253-100G M3253-25G
TCIAM3253-100GEA 114 EUR
TCIAM3253-100G TCIAM3253-25G
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (por GC)
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 58°C
Número MDL : MFCD18970488
Número CAS: 53185-52-7
EINECS: 258-420-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %