Print…
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid Pinacol ester, 1-Methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
M3245-1G M3245-5G
TCIAM3245-1GEA 56 EUR
TCIAM3245-1G TCIAM3245-5G
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Peso Molecular: 316.25 g/mol
Número MDL : MFCD09266181
Número CAS: 883738-27-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 44.0 and le 48.0 deg-C