Print…
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M3236-1G M3236-5G
TCIAM3236-1GEA 38 EUR
TCIAM3236-1G TCIAM3236-5G
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₄
Número MDL : MFCD09997797
Número CAS: 454185-98-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C