Print…
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
M3235-1G M3235-5G
TCIAM3235-1GEA 53 EUR
TCIAM3235-1G TCIAM3235-5G
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃BO₂
Ponto de Fusão: 138°C
Número MDL : MFCD04038170
Número CAS: 393870-04-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %