Print…
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
M3229-5G M3229-25G
TCIAM3229-5GEA 46 EUR
TCIAM3229-5G TCIAM3229-25G
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Número MDL : MFCD06203731
Número CAS: 179232-29-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C