Print…
2-Methyladamantan-2-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid 2-Methyladamantan-2-yl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M3223-5G M3223-25G
TCIAM3223-5GEA 64 EUR
TCIAM3223-5G TCIAM3223-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Peso Molecular: 220.31 g/mol
Número MDL : MFCD08704223
Número CAS: 249562-06-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %