Print…
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3219-1G M3219-5G
TCIAM3219-1GEA 69 EUR
TCIAM3219-1G TCIAM3219-5G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11519178
Número CAS: 69907-67-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C