Print…
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, 4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-(4-Carboxycyclohexylmethyl)maleimide
M3218-1G M3218-5G
TCIAM3218-1GEA 117 EUR
TCIAM3218-1G TCIAM3218-5G
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03093740
Número CAS: 64987-82-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %