Print…
Methoxy(dimethyl)-n-octylsilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3217-5ML M3217-25ML
TCIAM3217-5MLEA 33 EUR
TCIAM3217-5ML TCIAM3217-25ML
Methoxy(dimethyl)-n-octylsilane ≥95.0% (por GC)
Methoxy(dimethyl)-n-octylsilane
Fórmula: C₁₁H₂₆OSi
Ponto de Inflamação: 83°C
Número MDL : MFCD00043322
Número CAS: 93804-29-6
EINECS: 298-404-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00a1e632297a95758791ae8d0f07d9ede10c0c54&vid=796198d16d7e43d514b774b0108dc4c7fbf38c92&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %