Print…
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methylimidazolium trifluoromethanesulphonate, 1-Methylimidazole triflate, 1-Methylimidazolium triflate
M3214-5G M3214-25G
TCIAM3214-5GEA 79 EUR
TCIAM3214-5G TCIAM3214-25G
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₅H₇F₃N₂O₃S
Ponto de Fusão: 88°C
Número MDL : MFCD18251289
Número CAS: 99257-94-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %