Print…
1-Methylimidazole hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-1H-imidazole hydrobromide, 1-Methylimidazolium bromide
M3212-5G M3212-25G
TCIAM3212-5GEA 16 EUR
TCIAM3212-5G TCIAM3212-25G
1-Methylimidazole hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Methylimidazole hydrobromide
Fórmula: C₄H₆N₂·HBr
Número MDL : MFCD18251295
Número CAS: 101023-58-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %